missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARM1 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Product Code. 18402275 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18402275 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18402275 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP229625AF594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SARM1 Polyclonal antibody specifically detects SARM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SARM1
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 594
Dilution Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias KIAA0524SAM domain-containing protein 2, SAMD2sterile alpha and HEAT/Armadillo motif protein, ortholog of Drosophila, SARMFLJ36296, Sterile alpha and Armadillo repeat protein, sterile alpha and TIR motif containing 1, sterile alpha and TIR motif-containing protein 1, Sterile alpha motif domain-containing protein 2, Tir-1 homolog
Host Species Rabbit
Immunogen Synthetic peptide made to an internal portion of the human SARM protein (between residues 300-350) [NCBI NP_055892]
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23098
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.