missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress Sapacitabine

Produktkode 16463097
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 mg
Förpackningsstorlek
50mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Produktkode 16463097

missing translation for 'mfr': MedChemExpress HY16445

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

MedChemExpress Sapacitabine is an orally available nucleoside analog prodrug that is structurally related to cytarabine.

Tekniske data

Molecular Weight (g/mol) 490.64 g/mol
Product Type Reference compound
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Shipping Condition Room temperature
Purity 98.51%
Quantity 50 mg
Solubility Information DMSO : 33.33 mg/mL (67.93 mM∣Need ultrasonic)
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
CAS 151823-14-2
Synonym CS682∣ CYC682
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.