missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Sampling Bags
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 L
2 L
5 L
10 L
Unit Size:
Each
Description
- Transparent
- Non-porous
- Without plasticisers
- With 2 exchangeable ports made of PTFE.
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 5 L |
| Color | White |
| Length (Metric) | 250 mm |
| Width (Metric) | 350 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion