missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAMM50 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18334646 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18334646 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18334646 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306283B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SAMM50 Polyclonal specifically detects SAMM50 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen SAMM50
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Biotin
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation PBS
Gene Alias CGI-51, FLJ42905, FLJ99036, OMP85, SAM50, sorting and assembly machinery 50kDa, sorting and assembly machinery component 50 homolog, sorting and assembly machinery component 50 homolog (S. cerevisiae), TOB55, Transformation-related gene 3 protein, transformation-related protein 3, TRG-3FLJ35825, YNL026W
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SAMM50 fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 25813
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.