missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Salbutamol hemisulfate, MedChemExpress
Description
Salbutamol Hemisulfate (Albuterol hemisulfate) is a short-acting β2 adrenergic receptor agonist
Specifications
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Salbutamol hemisulfate |
| CAS | 51022-70-9 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C13H22NO5S0.5 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Albuterol hemisulfateAH-3365 hemisulfate |
| Solubility Information | H2O : 100 mg/mL (347.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (6.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(C1=CC(CO)=C(O)C=C1)CNC(C)(C)C.[0.5H2SO4] |
| Molecular Weight (g/mol) | 288.14 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?