missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corrosive Resistant Acid and Alkali Cabinets

Product Code. 12972525
Click to view available options
Dimensions (D x W x H):
300 x 610 x 610 mm
459 x 459 x 610 mm
459 x 459 x 915 mm
459 x 915 x 712 mm
459 x 915 x 915 mm
459 x 915 x 1220 mm
459 x 915 x 1525 mm
459 x 915 x 1830 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12972525

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Corrosive Resistant Acid and Alkali Cabinets constructed of 0.9mm-thick zintec steel for extra corrosive resistance.

  • Constructed of 0.9mm-thick zintec steel
  • Adjustable spillage and liquid-tight sump tray
  • Doors are rebated and secured by chrome three-way locking handle
  • White, high-visibility powder-coated finish with appropriate warning labels
  • Note: These cabinets are for storing acids safely and do not claim to be acid-proof.
  • Cabinets are compliant with the following:
    • DSEAR 2002
    • HS(G)51, 1990
    • Factory Inspectorate Certificate of Approval No1: Parts 3 and 4
    • COSHH

Specifications

Dimensions (D x W x H) 300 x 610 x 610 mm
Material Steel
Product Type Acids and Alkalis Corrosive-resistant Cabinet
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt