missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ SACS Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals™ NBP3-29646
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SACS Polyclonal antibody specifically detects SACS in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
Spécification
| SACS | |
| Polyclonal | |
| Tris-citrate/phosphate pH 7 -8. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 26278 | |
| Store at 4°C. Do not freeze. | |
| IgG |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| ARSACS, dnaJ homolog subfamily C member 29, DNAJC29, KIAA0730, spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay (sacsin) | |
| Between 175 and 225 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu