missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S 23, TRC

Product Code. 30012350
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30012350 5 mg 5mg
30011056 25 mg 25mg
30005494 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30012350 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS0200005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 1010396-29-8
Molecular Formula C18H13ClF4N2O3
Molecular Weight (g/mol) 416.75
Synonym (2S)-3-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-propanamide
IUPAC Name (2S)-3-(4-chloro-3-fluorophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
SMILES CC1CCC(N)CC1

Spécification

Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H13ClF4N2O3/c1-17(27,9-28-12-4-5-14(19)15(20)7-12)16(26)25-11-3-2-10(8-24)13(6-11)18(21,22)23/h2-7,27H,9H2,1H3,(H,25,26)/t17-/m0/s1
Formula Weight 416.0551
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material S 23
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.