missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine, ChiPros™ 99+%, ee 99%

Artikelnummer. 11353916
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11353916 5 g 5g
11343916 1 g 1g
11363916 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11353916 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17022.06
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 23357-52-0 | C10H13N | 147.221 g/mol

(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine is used as a chiral amine derivative used in studies of real-time chiral discrimination of enantiomers as well as in studies of kinetic resolution of chiral amines with ω-transaminase using an enzyme-membrane reactor.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine is used as a chiral amine derivative used in studies of real-time chiral discrimination of enantiomers as well as in studies of kinetic resolution of chiral amines with ω-transaminase using an enzyme-membrane reactor.

Solubility
Soluble in water.

Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 23357-52-0
Molecular Formula C10H13N
Molecular Weight (g/mol) 147.221
MDL Number MFCD00671630
InChI Key JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
Synonym s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, s-+-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, s-+-1-aminotetraline, chembl39537, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1s, s-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-ylamine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene
PubChem CID 7058074
IUPAC Name (1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
SMILES C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N

Spezifikation

Density 1.035
Boiling Point 118°C to 120°C (8 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.5645
Quantity 5 g
Beilstein 2360279
Sensitivity Air Sensitive
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 147.22
Percent Purity ≥99%
Assay ee 99%
Chemical Name or Material (S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.