missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RWDD3 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Product Code. 18422636 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18422636 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18422636 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP176310AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

RWDD3 Polyclonal antibody specifically detects RWDD3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen RWDD3
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 488
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp566K023, FLJ51225, RSUME, RWD domain containing 3, RWD domain-containing protein 3, RWD-containing sumoylation enhancer
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human RWDD3. The immunogen is located within the last 50 amino acids of RWDD3. Amino Acid Squence: KEYSALDELQKEFET
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 25950
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.