missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Rubitecan

Codice prodotto. 16451987
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16451987 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16451987 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY13744

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Rubitecan (RFS 2000), a Camptothecin derivative, is an orally active topoisomerase I inhibitor with broad antitumor activity, and induces protein-linked DNA single-strand breaks, thereby blocking DNA and RNA synthesis in dividing cells.

Specifica

Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molecular Weight (g/mol) 393.35 g/mol
Shipping Condition Room temperature
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
CAS 91421-42-0
Product Type Natural Products
Purity 98.07%
Solubility DMSO : 125 mg/mL (317.78 mM∣Need ultrasonic)
Synonym RFS 2000∣ 9-Nitrocamptothecin
Target Topoisomerase
Quantity 50 mg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.