missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RSK3 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Product Code. 18340547 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18340547 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18340547 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298853UV

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

RSK3 Polyclonal specifically detects RSK3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen RSK3
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 350
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, HU-2, MAP kinase-activated protein kinase 1c, MAPK-activated protein kinase 1c, MAPKAP kinase 1c, MAPKAPK-1c, MAPKAPK1C, p90-RSK 2, p90RSK2, p90-RSK3, ribosomal protein S6 kinase alpha 2, ribosomal protein S6 kinase alpha-2, ribosomal protein S6 kinase, 90kD, polypeptide 2, ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 2, Ribosomal S6 kinase 3,90 kDa ribosomal protein S6 kinase 2, RSK, RSK-3, RSK3pp90RSK3, S6K-alpha, S6K-alpha2, S6K-alpha-2
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human RSK3.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Protein Kinase
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6196
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.