missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RSK1 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18412038 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18412038 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18412038 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176620AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RSK1 Polyclonal antibody specifically detects RSK1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RSK1
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 647
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias 90kD, polypeptide 1), EC 2.7.11, EC 2.7.11.1,90 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, HU-1, MAP kinase-activated protein kinase 1a, MAPK-activated protein kinase 1a, MAPKAP kinase 1a, MAPKAPK-1a, p90RSK1, p90S6K, ribosomal protein S6 kinase alpha 1, ribosomal protein S6 kinase alpha-1, ribosomal protein S6 kinase, 90kD, polypeptide 1, ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 1, Ribosomal S6 kinase 1, RSK, RSK-1, RSK1p90-RSK 1, S6K-alpha 1, S6K-alpha-1
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human RPS6K1. The immunogen is located within amino acids 600 - 650 of RPS6K1. Amino Acid Squence: ANGPSDTPEEILTR
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline MAP Kinase Signaling, mTOR Pathway, Protein Kinase, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6195
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.