missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(RS)-3,5-DHPG, TRC

Product Code. 30378768
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30378768 10 mg 10mg
30380478 100 mg -
30384432 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30378768 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45002810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 146255-66-5
Molecular Formula C8H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 183.16
Synonym alpha-Amino-3,5-dihydroxybenzeneacetic Acid, (RS)-3,5-Dihydroxyphenylglycine, (±)-alpha-Amino-3,5-dihydroxybenzeneacetic Acid, 3,5-Dihydroxyphenylglycine, DHPG, DL-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)glycine, (D/L)-3,5-Dihydroxyphenylglycine, 2-Amino-2-(3,5-dihydroxyphenyl)acetic Acid
SMILES NC(C(=O)O)c1cc(O)cc(O)c1

Spezifikation

Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO4/c9-7(8(12)13)4-1-5(10)3-6(11)2-4/h1-3,7,10-11H,9H2,(H,12,13)
Formula Weight 183.0532
Chemical Name or Material (RS)-3,5-DHPG
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.