missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RP105/CD180 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Novus Biologicals NBP1-76705-0.025mg

 View more versions of this product

Product Code. 18530434

  • £134.00 / 25µg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Beskrivning

Beskrivning

RP105/CD180 Polyclonal specifically detects RP105/CD180 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Specifikationer

RP105/CD180
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.02% Sodium Azide
CD180 antigenMGC126233, CD180 molecule, LY64MGC126234, Ly78, Lymphocyte antigen 64, lymphocyte antigen-64, radioprotective, 105kDa, Radioprotective 105 kDa protein, RP105lymphocyte antigen 64 (mouse) homolog, radioprotective, 105kD
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Human
IgG
Western Blot
1 mg/mL
Western Blot 0.5-1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
BAA12019
CD180
Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human RP105. The immunogen is located within amino acids 590 - 640 of RP105. Amino Acid Squence: NPPSLRGVKLSDVK
0.025 mg
Adaptive Immunity, Immunology, Innate Immunity
4064
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.

For Research Use Only