missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Rotavapor R-100 Vertical Condenser Glass Assembly

Product Code. 12628979 Shop All Buchi Products
Click to view available options
Material (Coating):
P+G Safety Coating
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12628979

Brand: BUCHI 11057057

Only null left
Add to basket
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vertical Condenser Glass Assembly for Rotavapor R-100, 1500 cm2. For standard distillations, used with recirculating chiller or tap water. Includes a 1 liter receiving flask, required tubing, and a ball joint clamp.

  • Includes receiving flask (1 L), tubing, and a ball joint clamp
  • Does NOT include an evaporating flask, vacuum seal, vapor duct, or condenser holder
  • For use with Rotavapor R-100, R-3

Spezifikation

Material Borosilicate Glass (3.3)
Type Vertical Condensor
For Use With (Equipment) Rotavapor R-100, R-3
Includes Receiving Flask (1 L), Tubing, and a Ball Joint Clamp
Material (Coating) P+G Safety Coating
Volume (Metric) 1000 mL
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt