missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rocuronium Bromide, TRC

Product Code. 18093930
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
250 mg
Unit Size:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18093930 50 mg 50mg
18021650 250 mg 250mg
18051440 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18093930 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCR63950050MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 119302-91-9
Molecular Formula C32 H53 N2 O4 . Br
Molecular Weight (g/mol) 609.68
Synonym Rocuronium bromide, 1-[17ß-(Acetyloxy)-3a-hydroxy-2ß-(morpholin-4-yl)-5a-androstan-16ß-yl]-1-(prop-2-enyl)pyrrolidinium bromide
IUPAC Name [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2-morpholin-4-yl-16-(1-prop-2-enylpyrrolidin-1-ium-1-yl)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate;bromide
SMILES [Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N5CCOCC5)[N+]6(CC=C)CCCC6

Spécification

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C32H53N2O4.BrH/c1-5-14-34(15-6-7-16-34)28-20-26-24-9-8-23-19-29(36)27(33-12-17-37-18-13-33)21-32(23,4)25(24)10-11-31(26,3)30(28)38-22(2)35;/h5,23-30,36H,1,6-21H2,2-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
Formula Weight 608.3189
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Rocuronium bromide
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.