missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Robotics Low Bleed High Temperature Septa
Click to view available options
Diameter (Metric):
9.5 mm
12.7 mm
Unit Size:
Pack of 50
Specifications
Specifications
| Diameter (Metric) | 12.7 mm |
| For Use With (Equipment) | GC |
| Quantity | 50/Pk. |
| Product Type | Low Bleed High Temperature Septa |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido