missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF126 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™

Código de producto. 18379873 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18379873 20 μg 20µL
18345054 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18379873 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP31595220UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RNF126 Polyclonal antibody specifically detects RNF126 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen RNF126
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation PBS, 50% glycerol, pH7.3
Gene Alias FLJ20552, MGC1022, MGC14317, ring finger protein 126
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human RNF126 (NP_919442.1).
Purification Method Affinity purified
Quantity 20 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Zinc Finger
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 55658
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.