missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivning
These products are dispensed by weight of dry material, which includes polymer, residual salt, and residual water; content of polymer may vary from lot to lot.
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | RNA Homopolymer |
| Content And Storage | -20°C |
| Primer | Poly(rA) |
| Quantity | 100 mg |
| For Use With (Application) | Evaluate the binding of potential therapeutic agents to mRNA in drug development research |
| Form | Solid |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?