missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RIPK1/RIP1 Mouse anti-Human, Clone: CL11368, Novus Biologicals™

Product Code. 18329125 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18329125 100 μg 100µL
18336715 25 μg 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18329125 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP315118100UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

RIPK1/RIP1 Monoclonal antibody specifically detects RIPK1/RIP1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RIPK1/RIP1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone CL11368
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1 ug/ml
Formulation PBS (pH 7.2), 40% glycerol
Gene Alias Cell death protein RIP, EC 2.7.11.1, receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1, receptor interacting protein, Receptor-interacting protein 1, receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, RIP1, RIP-1, Rip1 kinase, RIPFLJ39204, Serine/threonine-protein kinase RIP
Host Species Mouse
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein. Actual immunogen sequence is proprietary information.
Purification Method Protein A purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Necroptosis
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8737
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.