missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RIPK1/RIP1 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Code produit 18405273 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18405273 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18405273 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP177077AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

RIPK1/RIP1 Polyclonal antibody specifically detects RIPK1/RIP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen RIPK1/RIP1
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 532
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Cell death protein RIP, EC 2.7.11.1, receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1, receptor interacting protein, Receptor-interacting protein 1, receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, RIP1, RIP-1, Rip1 kinase, RIPFLJ39204, Serine/threonine-protein kinase RIP
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human RIPK1. The immunogen is located within amino acids 180 - 230 of RIPK1. Amino Acid Squence: DVNAKPTEKSDVYS
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Necroptosis
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8737
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.