missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Atrow™ Rilsan Drying Rack
Description
Rilsan™ is a biobased polymer resin coating with outstanding impact, durability and chemical resistance properties.
- 9 double pins for holding flasks
- 53 single pin for suspending tubes
- Size: 45cmL x 54cmH
Specifications
Specifications
| Color | White |
| Holds | Tubes and Flasks |
| Material | Stainless Steel, Rilsan |
| No. per Pack | 1 Pack |
| Quantity | 1 Rack |
| Length (Metric) | 450 mm |
| Product Type | Free-Standing Drainer |
| Height (Metric) | 540 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?