missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ RhoGAP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-30027
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
RhoGAP Polyclonal antibody specifically detects RhoGAP in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
Especificaciones
| RhoGAP | |
| Polyclonal | |
| Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| growth factor independent 2, p100 RasGAP-associated p105 protein, p105 RhoGAP, p190-BGFI2, p190BRhoGAP, Rho GTPase activating protein 5, rho GTPase-activating protein 5, RHOGAP5, Rho-type GTPase-activating protein 5 | |
| Between 1452 and 1502 | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, GPCR, Signal Transduction | |
| 394 | |
| Store at 4°C. Do not freeze. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido