missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ RGS6 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (12H5)

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ MA550057
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
RGS6 Recombinant Monoclonal Antibody for ICC/IF, IHC (P), ELISA
Members of the RGS (regulator of G protein signaling) family, such as RGS6, modulate G protein function by activating the intrinsic GTPase activity of the alpha (guanine nucleotide-binding) subunits (Seki et al., 1999 [PubMed 10083744]).
Specifica
| RGS6 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 0.37 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| P49758 | |
| RGS6 | |
| A synthesized peptide derived from human RGS6. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| 12H5 | |
| Unconjugated | |
| RGS6 | |
| DKFZp313G1241; FLJ43552; GAP; H_DJ1108A12.1; MGC142132; regulator of G-protein signaling 6; regulator of G-protein signalling 6; RGS6; S914; WUGSC:H_DJ0283M22.1; WUGSC:H_DJ1108A12.1 | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 9628 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto