missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RFX6 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18432089 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18432089 0.05 mg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18432089 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00222546B01P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

RFX6 Polyclonal antibody specifically detects RFX6 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen RFX6
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500
Formulation PBS (pH 7.4)
Gene Accession No. NP_775831.1
Gene Alias dJ955L16.1, DNA-binding protein RFX6, MGC33442, Regulatory factor X 6, Regulatory factor X domain-containing protein 1, regulatory factor X, 6, RFXDC1regulatory factor X domain containing 1
Host Species Mouse
Immunogen RFXDC1 (NP_775831.1, 1 a.a. - 928 a.a.) full-length human protein. MAKVPKLEDTFLQAQPAPQLSPGIQEDCCVQLLGKGLLVYPEETVYLAAEGQPGGEQGGGEKGEDPELPGAVKSEMHLNNGNFSSEEEDADNHDSKTKAADQYLSQKKTITQIVKDKKKQTQLTLQWLEENYIVCEGVCLPRCILYAHYLDFCRKEKLEPACAATFGKTIRQKFPLLTTRRLGTRGHSKYHYYGIGIKESSAYYHSVYSGKGLTRFSGSKLKNEGGFTRKYSLSSKTGTLLPEFPSAQHLVYQGCISKDKVDTLIMMYKTHCQCILDNAINGNFEEIQHFLLHFWQGMPDHLLPLLENPVIIDIFCVCDSILYKVLTDVLIPATMQEMPESLLADIRNFAKNWEQWVVSSLENLPEALTDKKIPIVRRFVSSLKRQTSFLHLAQIARPALFDQHVVNSMVSDIERVDLNSIGSQALLTISGSTDTESGIYTEHDSITVFQELKDLLKKNATVEAFIEWLDTVVEQRVIKTSKQNGRSLKKRAQDFLLKWSFFGARVMHNLTLNNASSFGSFHLIRMLLDEYILLAMETQFNNDKEQELQNLLDKYMKNSDASKAAFTASPSSCFLANRNKGSMVSSDAVKNESHVETTYLPLPSSQPGGLGPALHQFPAGNTDNMPLTGQMELSQIAGHLMTPPISPAMASRGSVINQGPMAGRPPSVGPVLSAPSHCSTYPEPIYPALPQANHDFYSTSSNYQTVFRAQPHSTSGLYPHHTEHGRCMAWTEQQLSRDFFSGSCAGSPYNSRPPSSYGPSLQAQDSHNMQFLNTGSFNFLSNTGAASCQGATLPPNSPNGYYGSNINYPESHRLGSMVNQHVSVISSIRSLPPYSDIHDPLNILDDSGRKQTSSFYTDTSSPVACRTPVLASSLQTPIPSSSSQCMYGTSNQYPAQETLDSHGTSSREMVSSLPPINTVFMGTAAGGT
Purification Method IgG purified
Quantity 0.05 mg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 222546
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.