missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Resistin Antibody (HRES106), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-11678F
This item is not returnable.
View return policy
Beskrivning
Resistin Monoclonal specifically detects Resistin in Human samples. It is validated for ELISA, Direct ELISA.
Specifikationer
| Resistin | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| >95%, by SDS-PAGE | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| HRES106 | |
| ELISA, Direct ELISA | |
| Adipose tissue-specific secretory factor, ADSFMGC126609, C/EBP-epsilon regulated myeloid-specific secreted cysteine-rich proteinprecursor 1, C/EBP-epsilon-regulated myeloid-specific secreted cysteine-rich protein, Cysteine-rich secreted protein A12-alpha-like 2, Cysteine-rich secreted protein FIZZ3, FIZZ3MGC126603, found in inflammatory zone 3, HXCP1, resistin, RETN1, RSTNXCP1 | |
| Recombinant human resistin. | |
| 0.1 mL | |
| Diabetes Research | |
| 56729 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering