missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Resistin Antibody (HRES106), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Product Code. 18380683 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18380683 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18380683 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP311678AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Resistin Monoclonal specifically detects Resistin in Human samples. It is validated for ELISA, Direct ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Resistin
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone HRES106
Conjugate Alexa Fluor 532
Dilution ELISA, Direct ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Adipose tissue-specific secretory factor, ADSFMGC126609, C/EBP-epsilon regulated myeloid-specific secreted cysteine-rich proteinprecursor 1, C/EBP-epsilon-regulated myeloid-specific secreted cysteine-rich protein, Cysteine-rich secreted protein A12-alpha-like 2, Cysteine-rich secreted protein FIZZ3, FIZZ3MGC126603, found in inflammatory zone 3, HXCP1, resistin, RETN1, RSTNXCP1
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human resistin.
Purification Method >95%, by SDS-PAGE
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Diabetes Research
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 56729
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.