missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ Neisseria
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel BactiCard Neisseria uses enzyme technology for presumptive identification of pathogenic Neisseria spp. and Moraxella catarrhalis isolated on selective media.
Spezifikation
Spezifikation
| Description | BactiCard™ Neisseria |
| CE Marker | Yes |
| Detectable Analytes | Neisseria species , M. catarrhalis |
| Type | Bacticard Neisseria |
| For Use With (Application) | Enzyme Immunoassay Detection |
| Quantity | 25 Tests/Kit |
| Target Organism Class | Pathogenic Neisseria Spp., Moraxella Catarrhalis |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?