missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Salmonella H

Product Code. 13265579
Change view
Click to view available options
Description:
Polyvalent, Phase 2
Polyvalent, Phases 1 and 2
Rapid Diagnostic 1 (b, d, E, r)
Rapid Diagnostic 2 (b, E, k, L)
Rapid Diagnostic 3 (d, E, G, k)
Salmonella H (1, 2)
Salmonella H (1, 5)
Salmonella H (1, 6)
Salmonella H (1, 7)
Salmonella H (E) Polyvalent
Salmonella H (L) Polyvalent
Salmonella H (a)
Salmonella H (b)
Salmonella H (c )
Salmonella H (d)
Salmonella H (eh)
Salmonella H (enx)
Salmonella H (gm)
Salmonella H (i)
Salmonella H (r )
Salmonella H (y)
Salmonella H (z27)
Unit Size:
2mL
Each
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
13265579 Polyvalent, Phase 2 2mL
13245579 Salmonella H (i) 2mL
11933342 Salmonella H (c ) 2mL
11983332 Salmonella H (a) 2mL
12697429 Salmonella H (1, 7) Each
12719290 Salmonella H (enx) Each
11923342 Salmonella H (b) 2mL
12789280 Salmonella H (d) Each
12667429 Salmonella H (1, 2) Each
12677429 Salmonella H (1, 5) Each
12687429 Salmonella H (1, 6) Each
12759290 Salmonella H (gm) Each
12677499 Polyvalent, Phases 1 and 2 Each
12759300 Salmonella H (r ) Each
12709290 Salmonella H (eh) Each
12617429 Salmonella H (z27) Each
12749280 Rapid Diagnostic 3 (d, E, G, k) Each
12719300 Salmonella H (L) Polyvalent Each
13235579 Salmonella H (E) Polyvalent Each
12660008 Salmonella H (y) Each
12697579 Rapid Diagnostic 1 (b, d, E, r) Each
12623658 Rapid Diagnostic 2 (b, E, k, L) Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13265579 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R30163201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    £142.00
    £128.50 / 2mL
    Save £13.50
    9% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.

Remel Agglutinating Sera, Salmonella H is used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.

  • Select sera also for use as positive controls for stained Salmonella suspensions
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Control Sets Positive
Description Polyvalent, Phase 2
Detectable Analytes Salmonella H Antigen
Type Agglutinating Sera
Material Polyvalent
Packaging Type 2 mL/Vial
Quantity 2 mL
Target Organism Class Salmonella H
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.