missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Neisseria meningitidis

Código de producto. 13255589
Cambiar vista
Click to view available options
Description:
Group A
Group B
Group C
Group D
Group W135
Tamaño de la unidad:
2mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Description unitSize
13255589 Group C 2mL
13245589 Group A 2mL
11414079 Group D 2mL
13215599 Group B 2mL
13295589 Group W135 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13255589 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30166901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    £305.00
    £298.20 / 2mL
    Save £6.80
    2% Off
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Used for serological identification of N. meningitidis by rapid slide agglutination and CIE procedures.

Remel Agglutinating Sera are used for serological identification of N. meningitidis by rapid slide agglutination and CIE procedures.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Description Group C
CE Marker Yes
Detectable Analytes N. meningitidis
Type Neisseria Meningitidis Test Kit
Organism Group Group C
Quantity Each
Target Organism Class Neisseria Meningitidis
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.