missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reg3G Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18319832 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18319832 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18319832 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP306396AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Reg3G Polyclonal antibody specifically detects Reg3G in Human samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Reg3G
Applications ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 647
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias LPPM429, MGC118999, MGC119001, Pancreatitis-associated protein 1B, Pancreatitis-associated protein IB, PAP IB, PAP-1B, PAP1BMGC118998, PAPIB, Reg III-gamma, REG-3-gamma, regenerating gene III, regenerating islet-derived 3 gamma, regenerating islet-derived protein 3-gamma, Regenerating islet-derived protein III-gamma, REG-III, UNQ429
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Reg3G (NP_001008388.1; Met 1-Asp 175).
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 130120
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.