missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

REEP5 Antibody (OTI4D2), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18426128 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18426128 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18426128 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP273850MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

REEP5 Monoclonal antibody specifically detects REEP5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen REEP5
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone OTI4D2
Conjugate mFluor Violet 500 SE
Dilution Flow Cytometry
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias C5orf18polyposis coli region hypothetical protein DP1, chromosome 5 open reading frame 18, D5S346deleted in polyposis 1, DP1TB2YOP1, MGC70440, Polyposis locus protein 1, Protein TB2, receptor accessory protein 5, receptor expression enhancing protein 5, receptor expression-enhancing protein 5
Host Species Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human REEP5(NP_005660) produced in HEK293T cell.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7905
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.