missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kautex™ Red Polypropylene Screw Closures
Beschreibung
- PP
- Red
- Tamper evident ring
- PE-foam insert
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Red |
| Includes | Tamper Evident Ring and Polyethylene Foam Insert |
| Material | Polypropylene |
| Liner Material | Polyethylene Foam Insert |
| For Use With (Equipment) | 500/750/1000 mL Bottle |
| Diameter (Metric) | 54 mm |
| Product Type | Screw Cap |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?