missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Socorex™ Red Capillary Tubes
Especificaciones
Especificaciones
| Volume (Metric) | 100 to 200 μL |
| Color | Red |
| Quantity | 100/Pk. |
| Product Type | Capillary Tube |
| For Use With (Equipment) | Acura 846 Positive Displacement Pipette |
| Material | Glass |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?