missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat GFRA1 Protein

Codice prodotto. 15908928
Click to view available options
Quantity:
1 μg
5 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
1µg
50µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15908928

Marca: enQuireBio™ QP119581ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A cDNA sequence encoding the GFRA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Specifica

Name GFRA1 Protein
Quantity 1 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Rat
Species Baculovirus
Protein Tag His
Sequence DRLDCVKASD QCLKEQSCST KYRTLRQCVA GKETNFSLTS GLEAKDECRS AMEALKQKSL YNCRCKRGMK KEKNCLRIYW SMYQSLQGND LLEDSPYEPV NSRLSDIFRA VPFISDVFQQ VEHISKGNNC LDAAKACNLD DTCKKYRSAY ITPCTTSMSN EVCNRRKCHK ALRQFFDKVP AKHSYGMLFC SCRDIACTER RRQTIVPVCS YEERERPNCL SLQDSCKTNY ICRSRLADFF TNCQPESRSV SNCLKENYAD CLLAYSGLIG TVMTPNYVDS SSLSVAPWCD CSNSGNDLED CLKFLNFFKD NTCLKNAIQA FGNGSDVTMW QPAPPVQTTT ATTTTAFRVK NKPLGPAGSE NEIPTHVLPP CANLQAQKLK SNVSGSTHLC LSDSDFGKDG LAGASSLEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTPPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGKH HHHHH
Buffer GFRA1 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Purity or Quality Grade Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato