missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse Wnt-3a (High Purity) Protein

Product Code. 18375547
Click to view available options
Formulation:
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS, NaCl, EDTA and CHAPS with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS, NaCl, EDTA and CHAPS.
Förpackningsstorlek:
10µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18375547

Brand: R&D Systems™ 1324WNP010

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Mouse Wnt-3a (High Purity) Protein is derived from CHO. The Recombinant Mouse Wnt-3a (High Purity) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Formulation Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS, NaCl, EDTA and CHAPS with BSA as a carrier protein.
Gene ID (Entrez) 22416
Molecular Weight (g/mol) 37.4 kDa
Name Wnt-3a (High Purity)
Quantity 10 μg
Source Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived mouse Wnt-3a protein Ser19-Lys352
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Korrigering av produktinnehåll

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt