missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse TGFB3 Protein

Product Code. 15976109
Click to view available options
Quantity:
1 mg
500 μg
Unit Size:
1mg
500µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15976109

Brand: enQuireBio™ QP54301mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Recombinant Protein

Specifications

Accession Number NP_001316867.1
Gene ID (Entrez) 7043
Name TGFB3 Protein
Quantity 1 mg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gene Symbol TGFB3
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Mouse
Species E. coli
Protein Tag Untagged
Sequence MALDTNYCFR NLEENCCVRP LYIDFRQDLG WKWVHEPKGY YANFCSGPCP YLRSADTTHS TVLGLYNTLN PEASASPCCV PQDLEPLTIL YYVGRTPKVE QLSNMVVKSC KCS
Buffer 10 mM acetic acid and 20% Ethanol at a concentration of 0.25 mg/mL
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Show More Show Less
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado