missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | Q9CPT4 |
| For Use With (Application) | PAGE |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
| Gene ID (Entrez) | 56005 |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W. (Theoretical): 15.8 kDa |
| Quantity | 100 μg |
| Storage Requirements | Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
| Endotoxin Concentration | Less than 1 EU/μg of SF20/MYDGF as determined by LAL method. |
| Gene Alias | C19orf10, chromosome 19 open reading frame 10, EUROIMAGE1875335, IL25, IL27, IL27w, interleukin 27 working designation, interleukin-25, Ly6elg, MYDGF, myeloid-derived growth factor, R33729_1, SF20, SF-20, SF-20/IL-25, Stromal cell-derived growth factor SF20, UPF0556 protein C19orf10 |
| Gene Symbol | MYDGF |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?