missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
FGF18 Protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by thymidine uptake assay using FGF-receptors transfected BaF3 cells is less than 0.5 ng/mL, corresponding to a specific activity of >2.0 x 106IU/mg.
Spezifikation
Spezifikation
| Concentration | LYOPH |
| For Use With (Application) | PAGE, Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4, 500 mM NaCl. |
| Gene ID (Entrez) | 8817 |
| Molecular Weight (g/mol) | 21 kDa |
| Quantity | 5 μg |
| Storage Requirements | Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
| Endotoxin Concentration | Less than 1 EU/ug of FGF18 as determined by LAL method. |
| Gene Alias | FGF-18ZFGF5, fibroblast growth factor 18, zFGF5 |
| Gene Symbol | FGF18 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?