missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse AIMP1 / EMAP2 / SCYE1 Protein

Product Code. 16074840
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16074840

Marke: enQuireBio™ QP6654ec200ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) AIMP1 / EMAP2 / SCYE1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Name AIMP1 / EMAP2 / SCYE1 Protein
Quantity 200 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol Aimp1
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Mouse
Species E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sequence ATNDAVLKRL EQKGAEADQI IEYLKQQVAL LKEKAILQAT MREEKKLRVE NAKLKKEIEE LKQELILAEI HNGVEQVRVR LSTPLQTNCT ASESVVQSPS VATTASPATK EQIKAGEEKK VKEKTEKKGE KKEKQQSAAA STDSKPIDAS RLDLRIGCIV TAKKHPDADS LYVEEVDVGE AAPRTVVSGL VNHVPLEQMQ NRMVVLLCNL KPAKMRGVLS QAMVMCASSP EKVEILAPPN GSVPGDRITF DAFPGEPDKE LNPKKKIWEQ IQPDLHTNAE CVATYKGAPF EVKGKGVCRA QTMANSGIK
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt