missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human ZNF83 GST (N-Term) Protein

Artikelnummer. 18354719 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18354719 10 μg 10µg
18364399 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18354719 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00055769P0110ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 55769
Molecular Weight (g/mol) 86.2 kDa
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias FLJ11015, FLJ30097, FLJ90585, HPF1, MGC33853, Zinc finger protein 816BFLJ14876, zinc finger protein 83, zinc finger protein 83 (HPF1), Zinc finger protein HPF1, ZNF816B
Gene Symbol ZNF83
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein ZNF83
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.