missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant Human Plastin-2 Protein

Produktkode p-7153015
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Produktkode 16082210

missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP6289ye10ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Plastin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Tekniske data

Accession Number NP_002289.2
Gene ID (Entrez) 3936
Name Plastin-2 Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol LCP1
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species Yeast
Protein Tag His
Sequence ARGSVSDEEM MELREAFAKV DTDGNGYISF NELNDLFKAA CLPLPGYRVR EITENLMATG DLDQDGRISF DEFIKIFHGL KSTDVAKTFR KAINKKEGIC AIGGTSEQSS VGTQHSYSEE EKYAFVNWIN KALENDPDCR HVIPMNPNTN DLFNAVGDGI VLCKMINLSV PDTIDERTIN KKKLTPFTIQ ENLNLALNSA SAIGCHVVNI GAEDLKEGKP YLVLGLLWQV IKIGLFADIE LSRNEALIAL LREGESLEDL MKLSPEELLL RWANYHLENA GCNKIGNFST DIKDSKAYYH LLEQVAPKGD EEGVPAVVID MSGLREKDDI QRAECMLQQA ERLGCRQFVT ATDVVRGNPK LNLAFIANLF NRYPALHKPE NQDIDWGALE GETREERTFR NWMNSLGVNP RVNHLYSDLS DALVIFQLYE KIKVPVDWNR VNKPPYPKLG GNMKKLENCN YAVELGKNQA KFSLVGIGGQ DLNEGNRTLT LALIWQLMRR YTLNILEEIG GGQKVNDDII VNWVNETLRE AKKSSSISSF KDPKISTSLP VLDLIDAIQP GSINYDLLKT ENLNDDEKLN NAKYAISMAR KIGARVYALP EDLVEVNPKM VMTVFACLMG KGMKRV
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.