missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human PADI2 GST (N-Term) Protein

Artikelnummer. 18377349 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18377349 25 μg 25µg
18361989 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18377349 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00011240Q0125ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 11240
Molecular Weight (g/mol) 37.62 kDa
Quantity 25 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias EC 3.5.3.15, KIAA0994PDI2PAD2, PAD-H19, peptidlyarginine deiminase type II, peptidyl arginine deiminase, type II, Peptidylarginine deiminase II, protein arginine deiminase, Protein-arginine deiminase type II, protein-arginine deiminase type-2
Gene Symbol PADI2
Research Category Alzheimers Research, Amino Acids Drugs and other small molecules, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein PADI2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.