missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Oncostatin M (OSM), Animal-Free Protein

Code produit 18765935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 μg
500 μg
Conditionnement:
500µg
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18765935 500 μg 500µg
18796065 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18765935 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur Qk0490500
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
No significant difference between EC50 of reference and test lots
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Accession Number P13725.2
For Use With (Application) Bioactivity
Formulation Lyophilized from acetonitrile/TFA
Gene ID (Entrez) 5008
Molecular Weight (g/mol) M.W. (Observed): Monomeric Oncostatin M (OSM) protein only, M.W. (Theroretical): 22 kDa
Quantity 500 μg
Source E. coli-derived human Oncostatin M/OSM protein
Storage Requirements Store lyophilized protein between -20°C to -80°C until the date of expiry. Avoid freeze-thaw cycles.
Endotoxin Concentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias MGC20461, oncostatin M, oncostatin-M
Conjugate Unconjugated
Reconstitution Resuspend in water at >100 μg/mL, prepare single use aliquots, add carrier protein if desired.
Product Line R&D Systems
Protein Oncostatin M/OSM
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.