missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human NHE1/SLC9A1 Protein

Product Code. 18383279 Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 μg
missing translation for 'unitSize'
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18383279 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18383279 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals™ missing translation for 'supplierNo' H00006548G0110ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

For Use With (Application) Immunoaffinity Purification
Formulation 25 mM Tris-HCl pH8.0 in 2% glycerol.
Gene ID (Entrez) 6548
Molecular Weight (g/mol) M.W. (Theoretical): 61.1 kDa
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias APNH1, APNHFLJ42224, Na(+)/H(+) antiporter, amiloride-sensitive, Na(+)/H(+) exchanger 1, Na+/H+, amiloride sensitive), Na-Li countertransporter, NHE-1, NHE1Na+/H+ antiporter, amiloride-sensitive, sodium/hydrogen exchanger 1, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), isoform 1 (antiporter, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 1, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 1 (antiporter, Solute carrier family 9 member 1
Gene Symbol SLC9A1
Research Category Neuroscience
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein NHE1/SLC9A1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.