missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human/Mouse/Rat GDF-8/Myostatin Protein, CF

Product Code. 30306761
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
250 μg
50 μg
Unit Size:
100µg
20µg
250µg
50µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30306761

Brand: R&D Systems™ 11658G8050

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Recombinant Protein

Measured by its ability to induce cytotoxicity using MPC-11 mouse B lymphocyte cells. The ED50 for this effect is 4.00-40.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Accession Number O14793.1
For Use With (Application) Bioactivity
Formulation Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with Trehalose.
Gene ID (Entrez) 2660
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-observed: 10-14 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 12 kDa
Quantity 50 μg
Source Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived GDF-8/Myostatin protein Asp267-Ser375
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin Concentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias GDF8, GDF-8, GDF8growth differentiation factor 8, growth/differentiation factor 8, MSLHP, MSTN, Myostatin
Conjugate Unconjugated
Reconstitution Reconstitute at 250 μg/mL in water.
Protein GDF-8/Myostatin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt