missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human HNRPDL GST (N-Term) Protein

Code produit 18351069 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18351069 10 μg 10µg
18358759 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18351069 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00009987Q0110ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

For Use With (Application) Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 9987
Molecular Weight (g/mol) 37.73 kDa
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias A+U-rich element RNA binding factor, AU-rich element RNA-binding factor, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D-like, HNRNP, hnRNP DL, hnRNP D-like, JKTBP2, JKTBPJKT41-binding protein, laAUF1, Protein laAUF1
Gene Symbol HNRPDL
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein HNRPDL
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.