missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human FTSJ3 GST (N-Term) Protein

Product Code. 18411279 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
:
2 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18411279 2 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18411279 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00117246P012ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 117246
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 123 kDa
Quantity 2 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias EC 2.1.1, EC 2.1.1.-, EPCS3, FLJ20062, FtsJ homolog 3 (E. coli), Protein ftsJ homolog 3, putative rRNA methyltransferase 3, rRNA (uridine-2 '-O-)-methyltransferase 3
Gene Symbol FTSJ3
Research Category Cell Biology, Stem Cells
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein FTSJ3
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.