missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FKBP14 Protein

Codice prodotto. p-7154755
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16092521

Marca: enQuireBio™ QP8076ec10ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FKBP14, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifica

Accession Number NP_060416.1
Gene ID (Entrez) 55033
Name FKBP14 Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol FKBP14
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sequence ALIPEPEVKI EVLQKPFICH RKTKGGDLML VHYEGYLEKD GSLFHSTHKH NNGQPIWFTL GILEALKGWD QGLKGMCVGE KRKLIIPPAL GYGKEGKGKI PPESTLIFNI DLLEIRNGPR SHESFQEMDL NDDWKLSKDE VKAYLKKEFE KHGAVVNESH HDALVEDIFD KEDEDKDGFI SAREFTYKHD EL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato